Läs mer
N-bensyletanolamin, 96 %
Produktkod. 10457090 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10457090 500 mL 500ml
10244560 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10457090 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105945000
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 104-63-2 | C9H13NO | 151,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-63-2
Molekylformel C9H13NO
Molekylvikt (g/mol) 151.21
MDL-nummer MFCD00002840
InChI-nyckel XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylethanolamine, 2-benzylamino ethanol, benzylaminoethanol, benzylethanolamine, ethanol, 2-phenylmethyl amino, 2-benzylamino ethan-1-ol, benzyl ethanolamine, n-benzyle ethanol amine, ethanol, 2-benzylamino, unii-48121ms9jm
PubChem CID 4348
IUPAC-namn 2-(bensylamino)etanol
LEDER OCCNCC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Benzylethanolamine
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 153,0 °C till 156,0 °C (12,0 mmHg)
Flampunkt 130 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2NHCH2CH2OH
Brytningsindex 1,5420 till 1,5440
Kvantitet 500 mL
Beilstein 12, 1040
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar med vatten. Andra lösligheter: lösliga i alkohol
Formel vikt 151.21
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Benzylethanolamine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.