Läs mer
N-bensyletalamin, TRC
Produktkod. 30329293
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30329293 250 g
1 options
Produktkod. 30329293 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB276445250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylethanolamine
CAS 104-63-2
Molekylformel C9H13NO
Kvantitet 250 g
Synonym 2-(N-Benzylamino)ethanol, 2-[(Phenylmethyl)amino]ethanol, Benzyl(2-hydroxyethyl)amine, Benzylaminoethanol, Benzylethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)benzenemethanamine, N-(2-Hydroxyethyl)benzylamine, N-Benzyl-2-aminoethanol, N-Benzyl-2-hydroxyethylamine, N-Benzylaminoethanol, N-Benzylethanolamine, NSC 11271, NSC 177008, NSC 60267
InChI formel InChI=1S/C9H13NO/c11-7-6-10-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
LEDER OCCNCc1ccccc1
IUPAC-namn 2-(benzylamino)etanol
Molekylvikt (g/mol) 151.21
Formel vikt 151.0997