missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Benzylethylenediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monobenzylethylendiamine |
| CAS | 4152-09-4 |
| Molekylformel | C9 H14 N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Monobenzylethylendiamine, Benzylpenicillin Benzathine Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8,10H2 |
| LEDER | NCCNCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N'-benzylethane-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vikt | 150.1157 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?