Läs mer
N-bensylformamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzylformamide |
| CAS | 6343-54-0 |
| Molekylformel | C8H9NO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzylformamide, N-Formylbenzylamine, NSC 16247 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H,9,10) |
| LEDER | O=CNCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-bensylformamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.17 |
| Formel vikt | 135.0684 |