Läs mer
N-bensylformamid, TRC
Produktkod. 30333338
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30333338 100 g
1 options
Produktkod. 30333338 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB276690100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylformamide
CAS 6343-54-0
Molekylformel C8H9NO
Kvantitet 100 g
Synonym Benzylformamide, N-Formylbenzylamine, NSC 16247
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H,9,10)
LEDER O=CNCc1ccccc1
IUPAC-namn N-bensylformamid
Molekylvikt (g/mol) 135.17
Formel vikt 135.0684