Läs mer
N-Benzylglycine, 98+%
Produktkod. 11338256
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338256 5 g 5g
11348256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15368.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17136-36-6 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17136-36-6
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.192
MDL-nummer MFCD00190772
InChI-nyckel KGSVNOLLROCJQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylglycine, 2-benzylamino acetic acid, n-benzyl glycine, glycine, n-phenylmethyl, n-phenylmethyl glycine, benzylglycine, benzylamino acetic acid, n-benzylglycin, bzl-gly-oh
PubChem CID 86965
IUPAC-namn 2-(bensylamino)ättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)CNCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylglycine
Smältpunkt ∽210°C (decomposition)
Beilstein 2209788
Kvantitet 5 g
Formel vikt 165.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.