Läs mer
N-Benzylglycine ethyl ester, 97%
Produktkod. 11308286
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308286 25 g 25g
11318286 100 g 100g
11328286 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11308286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15496.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6436-90-4 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
N-bensylglycinetylester är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-bensylglycinetylester är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk
syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6436-90-4
Molekylformel C11H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 193.25
MDL-nummer MFCD00009174
InChI-nyckel ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
PubChem CID 80908
IUPAC-namn etyl-2-(bensylamino)acetat
LEDER CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylglycine ethyl ester
Kokpunkt 102°C to 104°C (1mmHg)
Brytningsindex 1.5053
Beilstein 2104816
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Densitet 1.048
Kvantitet 25 g
Flampunkt 112°C (233°F)
Formel vikt 193.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.