Läs mer
N-Benzylglycine hydrochloride, 98+%
Produktkod. 11388206
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388206 25 g 25g
11378206 5 g 5g
11398206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15200.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7689-50-1 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7689-50-1
Molekylformel C9H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 201.65
MDL-nummer MFCD00156934
InChI-nyckel BUZJPENZWLUHJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylglycine hydrochloride, benzylaminoacetic acid hydrochloride, 2-benzylamino acetic acid hydrochloride, bzl-gly-oh.hcl, n-benzylglycine hcl, bz-gly-oh.hcl, n-benzyl glycine hydrochloride, bzl-gly-oh inverted exclamation mark currencyhcl, benzylamino acetic acid hydrochloride, glycine, n-phenylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 2756624
IUPAC-namn 2-(bensylamino)ättiksyra;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CNCC(=O)O.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Benzylglycine hydrochloride
Smältpunkt ∽220°C (decomposition)
Beilstein 3915652
Kvantitet 25 g
Formel vikt 201.65
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.