Läs mer
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30968262
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30968262 5 g 5g
30967382 100 g 100g
30957226 1 kg 1kg
30958591 500 g 500g
30957210 25 g 25g
30955606 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30968262 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1434905g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
CAS 29601-98-7
Molekylformel C7H10ClNO
MDL-nummer MFCD00043377
Kvantitet 5 g
LEDER ONCC1=CC=CC=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 159.61
Procent renhet 98%