Läs mer
N-bensylhydroxylaminhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15396908 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15396908 1 g 1g
15453413 5 g 50g
15492903 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15396908 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391040010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 29601-98-7 | C7H9NO·ClH | 159,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29601-98-7
Molekylformel C7H9NO·ClH
Molekylvikt (g/mol) 159.62
InChI-nyckel YSNXOQGDHGUKCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylhydroxylamine hydrochloride, n-benzylhydroxylamine hcl, n-benzyl-n-hydroxylamine hydrochloride, benzenemethanamine, n-hydroxy-, hydrochloride, n-benzylhydroxyamine hydrochloride, bnnhoh*hydrochloride;, acmc-1cr2p, ksc493k8t, benzylhydroxyamine hydrochloride, n-benzylhydroxylamne hydrochlorde
PubChem CID 11332622
IUPAC-namn N-bensylhydroxylamin;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CNO.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Smältpunkt 108.0°C to 110.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2NHOH·HCl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 159.62
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.