Läs mer
Alfa Aesar™ N-Benzylidene-1,1-dimethyl-2-(4-fluorophenyl)ethylamine, 97%
Produktkod. 15460847
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15460847 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15460847 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L17304.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylidene-1,1-dimethyl-2-(4-fluorophenyl)ethylamine
CAS 4117-09-3
Smältpunkt 43°C to 45°C
Kokpunkt 135°C (0.3 mmHg)
Molekylformel C7H13Br
MDL-nummer MFCD00151999
Kvantitet 5 g
Beilstein 2940979
Synonym 7-bromo-1-heptene, 1-heptene, 7-bromo, bromo-7 heptene-1, 7-bromo-heptene, 7-bromo-l-heptene, 1-bromo-6-heptene, acmc-2097en, ksc235k6r
InChI-nyckel GNYDYUQVALBGGZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CCCCCCBr
IUPAC-namn 7-bromhept-1-en
Molekylvikt (g/mol) 177.09
PubChem CID 524450
Formel vikt 255.34
Procent renhet 97%