missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Benzylidene-DL-phenylglycine Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzylidene-DL-phenylglycine Ethyl Ester |
| CAS | 77290-52-9 |
| Molekylformel | C17H17NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | alpha-[(Phenylmethylene)amino]benzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17NO2/c1-2-20-17(19)16(15-11-7-4-8-12-15)18-13-14-9-5-3-6-10-14/h3-13,16H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(N=Cc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(benzylideneamino)-2-phenylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.32 |
| Formel vikt | 267.1259 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?