Läs mer
N-bensylidenanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11439120
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439120 25 g 25g
11449120 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439120 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14746.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 538-51-2 | C13H11N | 181.24 g/mol
N-bensylidenanilin är en extra färg som används i olika immunanalyser inklusive flödescytometri, immunfluorescens, immunhistokemi och andra tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning N-bensylidenanilin är en ytterligare färg som används i olika immunanalyser inklusive flödescytometri
, immunfluorescens, immunhistokemi och andra tillämpningar.
Löslighet Löslig i vatten
(delvis), metanol, kloroform, alkohol och ättiksyraanhydrid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-51-2
Molekylformel C13H11N
Molekylvikt (g/mol) 181.24
MDL-nummer MFCD00003027
InChI-nyckel UVEWQKMPXAHFST-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylideneaniline, benzalaniline, benzylideneaniline, e-n-benzylideneaniline, n-benzylidenaniline, n-benzalaniline, benzaldehyde anil, aniline, n-benzylidene, benzenamine, n-phenylmethylene, n-phenylmethylene benzenamine
PubChem CID 10858
IUPAC-namn N,1-difenylmetanimin
LEDER C(=NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylideneaniline
Smältpunkt 52°C to 54°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,1138
Löslighetsinformation Soluble in water (partly),methanol,chloroform,alcohol,and acetic anhydride.
Formel vikt 181.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.