Läs mer
N-bensylidenanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15413097
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413097 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15413097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14746.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 538-51-2 | C13H11N | 181.24 g/mol
N-bensylidenanilin är en extra färg som används i olika immunanalyser inklusive flödescytometri, immunfluorescens, immunhistokemi och andra tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning N-bensylidenanilin är en ytterligare färg som används i olika immunanalyser inklusive flödescytometri
, immunfluorescens, immunhistokemi och andra tillämpningar.
Löslighet Löslig i vatten
(delvis), metanol, kloroform, alkohol och ättiksyraanhydrid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylideneaniline
CAS 538-51-2
Smältpunkt 52°C to 54°C
Flampunkt >110°C
Molekylformel C13H11N
MDL-nummer MFCD00003027
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,1138
Synonym n-benzylideneaniline, benzalaniline, benzylideneaniline, e-n-benzylideneaniline, n-benzylidenaniline
Löslighetsinformation Soluble aq. soln. (partly),methanol,chloroform,alcohol,and acetic anhydride.
InChI-nyckel UVEWQKMPXAHFST-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn N,1-difenylmetanimin
Molekylvikt (g/mol) 181.24
PubChem CID 10858
Formel vikt 181.24
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.