Läs mer
N-bensylidenmetylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10735171 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10735171 25 g 25g
10705234 5 g 5g
10656862 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10735171 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106010250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 622-29-7 | C8H9N | 119.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-29-7
MDL-nummer MFCD00008294
InChI-nyckel HXTGGPKOEKKUQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylidenemethylamine, n-benzylidenemethanamine, benzylidenemethylamine, n-methylbenzaldimine, methanamine, n-phenylmethylene, benzylidenemethanamine, n-methylbenzylideneamine, methylamine, n-benzylidene, n-phenylmethylene methanamine, benzylidene-methyl-amine
PubChem CID 73954
IUPAC-namn N-metyl-l-fenylmetanimin
LEDER CN=CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylidenemethylamine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 75°C to 80°C (18.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H9N
Linjär formel C6H5CH=NCH3
Brytningsindex 1.5510 to 1.553
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, 213
Molekylvikt (g/mol) 119.17
Formel vikt 119.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Benzylidenemethylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.