Läs mer
N-Benzylmaleamic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11415387
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11415387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22726.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15329-69-8
Molekylformel C11H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 205.213
MDL-nummer MFCD00020482
InChI-nyckel BHWGQIYJCMMSNM-SREVYHEPSA-N
Synonym n-benzylmaleamic acid, z-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-benzylcarbamoyl prop-2-enoic acid, 2e-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid, n-benzyl maleamic acid, maleic acid monobenzylamide, z-3-benzylcarbamoyl-acrylic acid, 2z-3-n-benzylcarbamoyl prop-2-enoic acid, 2z-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid
PubChem CID 1549764
IUPAC-namn (Z)-4-(benzylamino)-4-oxobut-2-enoic acid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylmaleamic acid
Smältpunkt 136°C to 138°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1212733
Formel vikt 205.21
Procent renhet ≥98%