Läs mer
N-Benzylmethylamine, 97%
Produktkod. 11454784
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
250ml
Produktkod. 11454784
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13746.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 103-67-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
N-bensylmetylamin används vid tillverkning av färgämnen. Det kan också användas som katalytiskt medel, petrokemisk tillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-bensylmetylamin används vid tillverkning av färgämnen. Det kan också användas som katalytiskt medel, petrokemisk tillsats.
Löslighet Lösligt i vatten
(65 g/L vid 20 C).°
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider, koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-67-3
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00008289
InChI-nyckel RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
PubChem CID 7669
IUPAC-namn N-metyl-l-fenylmetanamin
LEDER CNCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylmethylamine
Smältpunkt -55°C
Densitet 0.94
pH 10
Kokpunkt 184°C to 188°C
Flampunkt 77°C (170°F)
Odör Amine-like
Linjär formel C6H5CH2NHCH3
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN2922
Beilstein 606221
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (65g/L at 20°C).
Formel vikt 121.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.