Läs mer
N-bensylmetylamin, 97 %
Produktkod. 11468760
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468760 100 mL 100ml
11454784 250 mL 250ml
11444784 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468760 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13746.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103-67-3 | C8H11N | 121,18 g/mol
N-bensylmetylamin används vid tillverkning av färgämnen. Det kan också användas som katalytiskt medel, petrokemisk tillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-bensylmetylamin används vid tillverkning av färgämnen. Det kan också användas som katalytiskt medel, petrokemisk tillsats.
Löslighet Lösligt i vatten
(65 g/L vid 20 C).°
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider, koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-67-3
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00008289
InChI-nyckel RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
PubChem CID 7669
IUPAC-namn N-metyl-l-fenylmetanamin
LEDER CNCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylmethylamine
Smältpunkt -55 °C
Densitet 0.94
pH 10
Kokpunkt 184 °C till 188 °C
Flampunkt 77 °C (170 °F)
Odör Aminliknande
Linjär formel C6H5CH2NHCH3
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2922
Beilstein 606221
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten (65 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 121.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Benzylmethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Benzylmethylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.