missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-4,6-O-phenylmethylene Deoxynojirimycin Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyloxycarbonyl-4,6-O-phenylmethylene Deoxynojirimycin Diacetate |
| CAS | 153373-52-5 |
| Molekylformel | C25H27NO8 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | [2R-(2alpha,4aalpha,7alpha,8beta,8abeta)]-7,8-Bis(acetyloxy)hexahydro-2-phenyl-5H-1,3-dioxino[5,4-b]pyridine-5-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27NO8/c1-16(27)32-21-13-26(25(29)31-14-18-9-5-3-6-10-18)20-15-30-24(19-11-7-4-8-12-19)34-22(20)23(21)33-17(2)28/h3-12,20-24H,13-15H2,1-2H3/t20-,21+,22-,23-,24?/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CN([C@@H]2COC(O[C@H]2[C@@H]1OC(=O)C)c3ccccc3)C(=O)OCc4ccccc4 |
| IUPAC-namn | benzyl (4aR,7S,8R,8aR)-7,8-diacetyloxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydro-[1,3]dioxino[5,4-b]pyridine-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 469.48 |
| Formel vikt | 469.1737 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?