Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-4-O-benzyl Dopamine 3-Beta-D-Glucuronide Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30343012
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30343012 2.5 mg
30347796 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30343012 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2861652.5MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-4-O-benzyl Dopamine 3-beta-D-Glucuronide Sodium Salt
Analyt- eller komponentnamn N-Benzyloxycarbonyl-4-O-benzyl Dopamine 3-beta-D-Glucuronide Sodium Salt
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C29H30NNaO10
Synonym 5-(2-(N-Benzyloxycarbonyl)aminoethyl)-2-(O-benzyl)hydroxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C29H31NO10.Na/c31-23-24(32)26(27(34)35)40-28(25(23)33)39-22-15-18(11-12-21(22)37-16-19-7-3-1-4-8-19)13-14-30-29(36)38-17-20-9-5-2-6-10-20;/h1-12,15,23-26,28,31-33H,13-14,16-17H2,(H,30,36)(H,34,35);/q;+1/p-1/t23-,24-,25+,26?,28+;/m0./s1
Lösningstyp Neat
LEDER O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC2=C(OCC3=CC=CC=C3)C=CC(CCNC(OCC4=CC=CC=C4)=O)=C2)O[C@@H]1C(O[Na])=O
IUPAC-namn sodium (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(2-(benzyloxy)-5-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)ethyl)phenoxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 575.54
Kvantitet 2.5 mg
Formel vikt 575.18