Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-4-O-benzyl Dopamine 3-Beta-D-Glucuronide Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyloxycarbonyl-4-O-benzyl Dopamine 3-beta-D-Glucuronide Sodium Salt |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Benzyloxycarbonyl-4-O-benzyl Dopamine 3-beta-D-Glucuronide Sodium Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C29H30NNaO10 |
| Synonym | 5-(2-(N-Benzyloxycarbonyl)aminoethyl)-2-(O-benzyl)hydroxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31NO10.Na/c31-23-24(32)26(27(34)35)40-28(25(23)33)39-22-15-18(11-12-21(22)37-16-19-7-3-1-4-8-19)13-14-30-29(36)38-17-20-9-5-2-6-10-20;/h1-12,15,23-26,28,31-33H,13-14,16-17H2,(H,30,36)(H,34,35);/q;+1/p-1/t23-,24-,25+,26?,28+;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC2=C(OCC3=CC=CC=C3)C=CC(CCNC(OCC4=CC=CC=C4)=O)=C2)O[C@@H]1C(O[Na])=O |
| IUPAC-namn | sodium (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(2-(benzyloxy)-5-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)ethyl)phenoxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |