Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-4-trans-hydroxy-L-proline methyl ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15428626
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428626 5 g 5g
15438626 250 mg 250mg
15418626 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63993.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64187-48-0
Molekylformel C14H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 279.29
MDL-nummer MFCD00055851,MFCD09954933,MFCD09954934
InChI-nyckel VVKAGQHUUDRPOI-UHFFFAOYNA-N
Synonym z-hyp-ome, 2s,4r-1-benzyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-cbz-l-4-hydroxyproline methyl ester, 1-benzyl 2-methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-cbz-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, trans-n-cbz-4-hydroxy-l-proline methyl ester, l-zhprome, z-l-hyp-ome, z-hydroxy-l-proline methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-hydroxy-, 2-methyl 1-phenylmethyl ester, 2s,4r
PubChem CID 688411
IUPAC-namn 1-O-bensyl 2-O-metyl (2S,4R)-4-hydroxipyrrolidin-1,2-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1CC(O)CN1C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-4-trans-hydroxy-L-proline methyl ester
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Formel vikt 279.29
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.