Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-5-(3-acetamido-6-benzyloxypenyl)cysteine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyloxycarbonyl-5-(3-acetamido-6-benzyloxypenyl)cysteine |
| CAS | 37398-28-0 |
| Molekylformel | C27 H28 N2 O6 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H28N2O6S/c1-19(30)28-22-13-14-24(34-16-20-9-5-3-6-10-20)25(15-22)36-18-23(26(31)33-2)29-27(32)35-17-21-11-7-4-8-12-21/h3-15,23H,16-18H2,1-2H3,(H,28,30)(H,29,32)/t23-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H](CSc1cc(NC(=O)C)ccc1OCc2ccccc2)NC(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | methyl (2R)-3-(5-acetamido-2-phenylmethoxyphenyl)sulfanyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 508.59 |
| Formel vikt | 508.1668 |