Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid, 98%
Produktkod. 11342826
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342826 25 g 25g
11332826 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08997.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1947-00-8 | C14H19NO4 | 265.309 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1947-00-8
Molekylformel C14H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 265.309
MDL-nummer MFCD00004423
InChI-nyckel RXQDBVWDABAAHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-6-aminohexanoic acid, z-epsilon-acp-oh, 6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-6-aminocaproic acid, cbz-, a-aminocaproic acid, n-cbz-6-aminohexanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid, n-carbobenzoxy-epsilon-aminocaproic acid, 6-phenylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid
PubChem CID 74758
IUPAC-namn 6-(fenylmetoxikarbonylamino)hexansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid
Smältpunkt 53°C to 57°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2288508
Formel vikt 265.31
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.