Läs mer
N-bensyloxikarbonyl-beta-alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15435568
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435568 25 g 25g
15425568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59293.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2304-94-1 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2304-94-1
Molekylformel C11H13NO4
Molekylvikt (g/mol) 223.23
MDL-nummer MFCD00037292
InChI-nyckel GEVGRLPYQJTKKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-beta-ala-oh, carbobenzyloxy-beta-alanine, n-cbz-beta-alanine, cbz-beta-alanine, n-benzyloxycarbonyl-beta-alanine, n-cbz-b-alanine, 3-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, cbz-beta-ala-oh, n-carbobenzoxy-beta-alanine
PubChem CID 75313
IUPAC-namn 3-(fenylmetoxikarbonylamino)propansyra
LEDER OC(=O)CCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-beta-alanine
Smältpunkt 105°C to 107°C
Linjär formel C6H5CH2OCONHCH2CH2CO2H
Beilstein 1882542
Kvantitet 25 g
Formel vikt 223.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.