Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol, 98%
Produktkod. 11470467
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470467 25 g 25g
11450467 1 g 1g
11460467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22372.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61425-27-2 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61425-27-2
Molekylformel C11H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 209.25
MDL-nummer MFCD00672531
InChI-nyckel AFPHMHSLDRPUSM-SECBINFHSA-N
Synonym r-benzyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, cbz-d-alaninol, z-d-ala-ol, n-z-d-alaninol, r-2-cbz-amino-1-propanol, n-benzyloxycarbonyl-d-alaninol, benzyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, benzyl 1r-2-hydroxy-1-methylethylcarbamate, n-1r-2-hydroxy-isopropyl phenylmethoxy carboxamide
PubChem CID 6951254
IUPAC-namn bensyl N-[(2R)-l-hydroxipropan-2-yl]karbamat
LEDER C[C@H](CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol
Smältpunkt 82°C to 84°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 209.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.