Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic acid 1-benzyl ester, 97%
Produktkod. 15421926
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421926 1 g 1g
15431926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15421926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55121.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65706-99-2 | C20H21NO6 | 371.389 g/mol
N-bensyloxikarbonyl-D-glutaminsyra 1-bensylester, används som ett reagens vid syntesen av acylpeptider som fungerar som immunstimulerande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-bensyloxikarbonyl-D-glutaminsyra 1-bensylester, används som reagens vid syntes av acylpeptider som fungerar som immunstimulerande medel.
Löslighet Löslig i metanol och ättiksyra
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65706-99-2
Molekylformel C20H21NO6
Molekylvikt (g/mol) 371.389
MDL-nummer MFCD00069647
InChI-nyckel VWHKODOUMSMUAF-QGZVFWFLSA-N
Synonym z-d-glu-obzl, cbz-d-glu-obzl, n-cbz-d-glutamic acid alpha-benzyl ester, r-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 1-benzyl n-carbobenzoxy-d-glutamate, 4r-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, z-d-glu-obn, cbz-d-glu-och2ph, pubchem14966, cbz-d-glu oh-obzl
PubChem CID 7018162
IUPAC-namn (4R)-5-oxo-5-fenylmetoxi-4-(fenylmetoxikarbonylamino)pentansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic acid 1-benzyl ester
Kvantitet 1 g
Beilstein 5305848
Löslighetsinformation Soluble in methanol and acetic acid.
Formel vikt 371.39
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.