Läs mer
N-bensyloxikarbonyl-D-glutaminsyra 5-tert-butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438276
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438276 5 g 5g
15448276 250 mg 250mg
15428276 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63371.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Denna artikel kan inte returneras. Afficher la politique du retour.
CAS: 51644-83-8 | Molekylformel: C17H23NO6 | Molekylvikt: 337,372 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51644-83-8
Molekylformel C17H23NO6
Molekylvikt (g/mol) 337.372
MDL-nummer MFCD00077018
InChI-nyckel GLMODRZPPBZPPB-CYBMUJFWSA-N
Synonym z-d-glu otbu-oh, z-d-glu obut-oh, d-glutamic acid,n-phenylmethoxy carbonyl-, 5-1,1-dimethylethyl ester, n-benzyloxy carbonyl-d-glutamic acid 5-tert-butyl ester, n-alpha-benzyloxycarbonyl-d-glutamic-acid-gamma-t-butyl ester, n-benzyloxycarbonyl-d-glutamic-acid 5-tert-butyl ester, r-2-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 2r-2-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid
PubChem CID 6992708
IUPAC-namn (2R)-5-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-5-oxo-2-(fenylmetoxikarbonylamino)pentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic-acid 5-tert-butyl ester
Kvantitet 5 g
Formel vikt 337.37
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.