Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-D-serine, 98+%, Thermo Scientific™
Code produit 11378125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit Kvantitet unitSize
11378125 1 g 1g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11378125 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08384.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6081-61-4
Molekylformel C11H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 239.227
MDL-nummer MFCD00063144
InChI-nyckel GNIDSOFZAKMQAO-SECBINFHSA-N
Synonym z-d-ser-oh, n-cbz-d-serine, cbz-d-ser-oh, z-d-serine, n-carbobenzoxy-d-serine, n-carbobenzyloxy-d-serine, r-2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, cbz-d-serine, n-benzyloxycarbonyl-d-serine, benzyloxycarbonyl-d-serine
PubChem CID 489184
IUPAC-namn (2R)-3-hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoic acid
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CO)C(=O)O
Spécification
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-D-serine
Smältpunkt 116°C to 119°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2058313
Optisk rotation −6° (c=7 in Acetic Acid)
Formel vikt 239.23
Procent renhet ≥98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.