missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-D-serine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyloxycarbonyl-D-serine |
| CAS | 6081-61-4 |
| Molekylformel | C11H13NO5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-serine, D-N-carboxy-Serine N-Benzyl ester, (Carbobenzyloxy)-D-serine, N-(Benzyloxycarbonyl)-D-serine, N-Carbobenzoxy-D-serine, N-Carbobenzyloxy-D-serine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO5/c13-6-9(10(14)15)12-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,13H,6-7H2,(H,12,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-3-hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.22 |
| Formel vikt | 239.0794 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?