Läs mer
N-(bensyloxikarbonyl)etylendiamin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30336668
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30336668 25 g
1 options
Produktkod. 30336668 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28728025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Benzyloxycarbonyl)ethylenediamine Hydrochloride
CAS 18807-71-1
Molekylformel C10H14N2O2 • HCl
Kvantitet 25 g
Synonym N-[(Benzyloxy)carbonyl]-1,2-diaminoethane Hydrochloride, N-(Benzyloxycarbonyl)ethane-1,2-diamine Hydrochloride, N-(2-Aminoethyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, Benzyl (2-Aminoethyl)carbamate Hydrochloride, 2-[[(Benzyloxy)carbonyl]amino]ethanamine Hydrochloride, 2-(Benzyloxycarbonylamino)ethylamine Hydrochloride, 1-(Benzyloxycarbonylamino)-2-aminoethane Hydrochloride, (2-Aminoethyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, (2-Aminoethyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester Monohydrochloride, (2-Aminoethyl)carbamic Acid Benzyl Ester Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O2.ClH/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13);1H
LEDER NCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O.Cl
IUPAC-namn bensyl N-(2-aminoetyl)karbamat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 194.233646
Formel vikt 230.0822