missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-gamma-aminobutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyloxycarbonyl-gamma-aminobutyric Acid |
| CAS | 5105-78-2 |
| Molekylformel | C12H15NO4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-(Benzyloxycarbonylamino)butanoic Acid, 4-(Benzyloxycarbonylamino)butyric Acid, 4-[(N-Carbobenzoxy)amino]butyric Acid, Carbobenzoxy-4-aminobutyric Acid, N-Benzyloxycarbonyl-gamma-aminobutyric Acid, N-Carbobenzyloxy-gamma-aminobutyric Acid, NSC 120007 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4/c14-11(15)7-4-8-13-12(16)17-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2,(H,13,16)(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)CCCNC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 4-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.25 |
| Formel vikt | 237.1001 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?