Läs mer
N-(bensyloxikarbonyl)hydroxylamin, 98+%
Produktkod. 11357956
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357956 25 g 25g
11347956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13175.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 3426-71-9 | C8H9NO3 | 167,16 g/mol
N-(bensyloxikarbonyl)hydroxylamin reagerar med cyklohepta-1,3-dien för att producera 6-oxa-7-aza-bicyklo[3.2.2]non-8-en-7-karboxylsyrabensylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-(bensyloxikarbonyl)hydroxylamin reagerar med cyklohepta-1,3-dien för att producera 6-oxa-7-aza-bicyklo[3.2.2]non-8-en-7-karboxylsyrabensylester.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är känslig för fukt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara vid -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3426-71-9
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.16
MDL-nummer MFCD00010642
InChI-nyckel PQBSPTAPCMSZAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl hydroxycarbamate, n-benzyloxycarbonyl hydroxylamine, n-carbobenzoxyhydroxylamine, carbamic acid, hydroxy-, phenylmethyl ester, n-benzyloxycarbonylhydroxylamine, benzylhydroxycarbamate, ccris 5076, carbamic acid, hydroxy-, benzyl ester, 1-06-00-00221 beilstein handbook reference, carbamic acid, n-hydroxy-, phenylmethyl ester
PubChem CID 18907
IUPAC-namn bensyl-N-hydroxikarbamat
LEDER ONC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Benzyloxycarbonyl)hydroxylamine
Smältpunkt 65 °C till 70 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1074034
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 167.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.