Läs mer
N-bensyloxikarbonyl-L-alanin, TRC
Produktkod. 30342933
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30342933 50 g
1 options
Produktkod. 30342933 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28661550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-alanine
CAS 1142-20-7
Molekylformel C11 H13 N O4
Kvantitet 50 g
Synonym L-Alanine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, Alanine, N-carboxy-, N-benzyl ester, L- (8CI), L-Alanine, N-carboxy-, N-benzyl ester (6CI,7CI), N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-alanine, (2S)-2-[[(Benzyloxy)carbonyl]amino]propanoic acid, (S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)propanoic acid, (S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionic acid, Benzyloxycarbonyl-L-alanine, Cbz-L-Ala-OH, L-Carbobenzoxyalanine, L-Carbobenzyloxyalanine, L-Cbz alanine, L-N-(Benzyloxycarbonyl)alanine, N-(Benzyloxycarbonyl)-(S)-alanine, N-(Carbobenzoxy)-L-alanine, N-Benzoxycarbonyl-L-alanine, N-Carbobenzyloxy-L-alanine, N-[(Benzyloxy)carbonyl]-L-alanine, NSC 156978, NSC 88469, CBZ-L-alanine
InChI formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-8(10(13)14)12-11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
LEDER C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-(fenylmetoxykarbonylamino)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 223.23
Formel vikt 223.0845