Läs mer
N-bensyloxikarbonyl-L-alaninol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463597
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463597 1 g 1g
15473597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27066.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66674-16-6 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol
N-bensyloxikarbonyl-L-alaninol används som en viktig organisk mellanprodukt. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-bensyloxikarbonyl-L-alaninol används som en viktig organisk mellanprodukt. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i etanol
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66674-16-6
Molekylformel C11H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 209.25
MDL-nummer MFCD00672530
InChI-nyckel AFPHMHSLDRPUSM-VIFPVBQESA-N
Synonym cbz-l-alaninol, s-benzyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, n-z-l-alaninol, s-benzyl 1-hydroxypropan-2-ylcarbamate, benzyl n-2s-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, carbamic acid, 1s-2-hydroxy-1-methylethyl-, phenylmethyl ester, phenylmethyl n-2s-1-oxidanylpropan-2-yl carbamate, n-2s-1-hydroxypropan-2-yl carbamic acid phenylmethyl ester, n-cbz-l-alaninol, cbz-l-ala-ol
PubChem CID 10262499
IUPAC-namn bensyl N-[(2S)-l-hydroxipropan-2-yl]karbamat
LEDER C[C@@H](CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
Löslighetsinformation Soluble in ethanol.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 209.25
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.