Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 1-benzyl ester, 95%
Produktkod. 15447266
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447266 5 g 5g
15437266 1 g 1g
15457266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15447266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62306.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4779-31-1 | C19H19NO6 | 357.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4779-31-1
Molekylformel C19H19NO6
Molekylvikt (g/mol) 357.36
MDL-nummer MFCD00038594
InChI-nyckel UYOZWZKJQRBZRH-UHFFFAOYNA-N
Synonym z-asp-obzl, n-carbobenzyloxy-l-aspartic acid 1-benzyl ester, 1-benzyl n-carbobenzyloxy-l-aspartate, 3s-4-benzyloxy-3-benzyloxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 3s-4-oxo-4-phenylmethoxy-3-phenylmethoxycarbonylamino butanoic acid, z-asp-obn, cbz-l-asp-obn, benzyloxycarbonyl-l-aspartic-benzyl ester, n-benzyloxycarbonyl-l-aspartic acid 1-benzyl ester, 2-benzyl-oxycarbonylamino-succinic acid 1-benzyl ester
PubChem CID 6994509
IUPAC-namn 4-(bensyloxi)-3-{[(bensyloxi)karbonyl]amino}-4-oxobutansyra
LEDER OC(=O)CC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 1-benzyl ester
Kvantitet 5 g
Formel vikt 357.36
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.