Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15455296
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455296 5 g 5g
15416268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455296 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59838.06
Request Bulk or Custom Format
Det är en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i DMSO och metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och fukt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5545-52-8
Molekylformel C16H21NO6
Molekylvikt (g/mol) 323.345
MDL-nummer MFCD00042857
InChI-nyckel HLSLRFBLVZUVIE-LBPRGKRZSA-N
Synonym z-asp otbu-oh, n-cbz-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, cbz-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, cbz-asp obut-oh, z-asp otbu-oh.dcha, cbz-l-aspartic 4-tert-butyl ester, s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, z-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, 4-tert-butyl hydrogen n-phenylmethoxy carbonyl-l-aspartate, z-asp otbu-oh.h2o
PubChem CID 111082
IUPAC-namn (2S)-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-4-oxo-2-(fenylmetoxikarbonylamino)butansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Linjär formel (CH3)3CO2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 2569846
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,and methanol.
Formel vikt 323.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.