Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11362686
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362686 25 g 25g
11352686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08745.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1152-61-0
Molekylformel C12H13NO6
Molekylvikt (g/mol) 267.237
MDL-nummer MFCD00002719
InChI-nyckel XYXYXSKSTZAEJW-VIFPVBQESA-N
Synonym z-asp-oh, n-carbobenzyloxy-l-aspartic acid, cbz-asp-oh, n-carbobenzoxy-l-aspartic acid, n-cbz-l-aspartic acid, z-l-aspartic acid, carbobenzoxy-l-aspartic acid, n-z-l-aspartic acid, n-benzyloxycarbonylaspartic acid, z-l-asp-oh
PubChem CID 2723942
IUPAC-namn (2S)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanedioic acid
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid
Smältpunkt 116°C to 121°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2336722
Optisk rotation +9° (c=2 in Acetic Acid)
Formel vikt 267.24
Procent renhet ≥98%