Läs mer
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-Beta-chloroalanine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Benzyloxycarbonyl)-L-beta-chloroalanine Methyl Ester |
| CAS | 62107-38-4 |
| Molekylformel | C12 H14 Cl N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-(Benzyloxycarbonyl)-L-Ss-Chloroalanine Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClNO4/c1-17-11(15)10(7-13)14-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,14,16)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H](CCl)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | methyl (2R)-3-chloro-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.7 |
| Formel vikt | 271.0611 |