Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-benzyl ester, 95%
Produktkod. 15418066
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418066 25 g 25g
15408066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62975.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3705-42-8 | C20H21NO6 | 371.389 g/mol
N-bensyloxikarbonyl-L-glutaminsyra 1-bensylester används som ett potentiellt neuroskyddande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden N-bensyloxikarbonyl-L-glutaminsyra 1
-bensylester används som ett potentiellt neuroskyddande medel.
Löslighet
Löslig i metanol, dimetylsulfoxid. Något lösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3705-42-8
Molekylformel C20H21NO6
Molekylvikt (g/mol) 371.389
MDL-nummer MFCD00077013
InChI-nyckel VWHKODOUMSMUAF-KRWDZBQOSA-N
Synonym z-glu-obzl, cbz-glu-obzl, cbz-l-glutamic acid 1-benzyl ester, z-l-glu-obzl, n-cbz-l-glutamic acid benzyl ester, n-carbobenzyloxy-l-glutamic acid o-benzyl ester, s-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 4s-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-l-glutamic acid, a-benzyl ester, z-l-glutamic acid alpha-benzyl ester
PubChem CID 6994031
IUPAC-namn (4S)-5-oxo-5-fenylmetoxi-4-(fenylmetoxikarbonylamino)pentansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-benzyl ester
Smältpunkt 98°C to 102°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol,dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water.
Formel vikt 371.38
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.