Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-methyl ester, 98%
Produktkod. 15440646
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440646 1 g 1g
15450646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53417.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5672-83-3 | C14H17NO6 | 295.291 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5672-83-3
Molekylformel C14H17NO6
Molekylvikt (g/mol) 295.291
MDL-nummer MFCD00083278
InChI-nyckel BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
Synonym z-glu-ome, z-l-glu-ome, 1-methyl n-carbobenzoxy-l-glutamate, 4s-4-benzyloxy carbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, cbz-glu-ome, l-glutamic acid,n-phenylmethoxy carbonyl-, 1-methyl ester, n-cbz-l-glu-ome, z-l-glutamic acid 1-methyl ester, n-cbz-l-glutamic acid 1-methyl ester, n-carbobenzoxy-l-glutamic acid 1-methyl ester
PubChem CID 2733408
IUPAC-namn (4S)-5-metoxi-5-oxo-4-(fenylmetoxikarbonylamino)pentansyra
LEDER COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-methyl ester
Smältpunkt 64°C to 70°C
Brytningsindex 1.4365
Kvantitet 1 g
Beilstein 2567599
Optisk rotation −24° (c=1 in Ethanol)
Formel vikt 295.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.