Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid, 99%
Produktkod. 11483268
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483268 50 g 50g
11473268 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17686.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1155-62-0 | C13H15NO6 | 281.264 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1155-62-0
Molekylformel C13H15NO6
Molekylvikt (g/mol) 281.264
MDL-nummer MFCD00002801
InChI-nyckel PVFCXMDXBIEMQG-JTQLQIEISA-N
Synonym n-cbz-l-glutamic acid, z-glu-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-glutamic acid, carbobenzoxy-l-glutamic acid, n-carbobenzoxy-l-glutamic acid, s-2-benzyloxy carbonyl amino pentanedioic acid, n-benzyloxycarbonylglutamic acid, n-carbobenzyloxy-l-glutamic acid, z-l-glu-oh
PubChem CID 70866
IUPAC-namn (2S)-2-(fenylmetoxikarbonylamino)pentandisyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid
Smältpunkt 108°C to 116°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2061272
Optisk rotation −7.5° (c=4 in Acetic Acid)
Formel vikt 281.27
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.