Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid gamma-tert-butyl ester, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10366734 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10366734
Brand: Thermo Scientific Acros 426150050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3886-08-6
Molekylformel C17H23NO6
Molekylvikt (g/mol) 337.37
MDL-nummer MFCD00038274
InChI-nyckel GLMODRZPPBZPPB-ZDUSSCGKSA-M
IUPAC-namn (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid γ-tert-butyl ester
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 85°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 337.37
Procent renhet 98+%