Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-L-methionine, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15468889
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468889 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15468889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08840.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-methionine
CAS 1152-62-1
Smältpunkt 67°C to 71°C
Molekylformel C13H17NO4S
MDL-nummer MFCD00065124
Kvantitet 5 g
Beilstein 2058696
Synonym z-met-oh, n-cbz-l-methionine, cbz-l-methionine, cbz-met-oh, z-l-methionine, n-carbobenzyloxy-l-methionine, n-carbobenzoxy-l-methionine, benzyloxycarbonyl-l-methionine, n-benzyloxy carbonyl-l-methionine, n-benzyloxycarbonyl-l-methionine
InChI-nyckel FPKHNNQXKZMOJJ-UHFFFAOYNA-N
Optisk rotation −26° (c=1 in Methanol)
LEDER CSCCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-4-methylsulfanyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 283.34
PubChem CID 1550857
Formel vikt 283.35
Procent renhet ≥98%