Läs mer
N-bensyloxikarbonyl-L-prolin, 98+%
Produktkod. 11339729
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339729 5 g 5g
11319729 50 g 50g
11329729 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11339729 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21672.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Denna artikel kan inte returneras. Consulta la politica di reso
CAS: 1148-11-4 | C13H15NO4 | 249,266 g/mol
N-(bensyloxikarbonyl)-L-prolin är en potent hämmare av prolidas; ett specifikt peptidas som klyver dipeptider med en C-terminal prolyl- och hydroxylprolylrest. Det används också i syntesen av N-(L-Prolyl)-β -alanin som är ett derivat av den naturligt förekommande beta-aminosyranβ -Alanine.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-(bensyloxikarbonyl)-L-prolin är en potent hämmare av prolidas; ett specifikt peptidas som klyver dipeptider med en C-terminal prolyl- och hydroxylprolylrest. Det används också i syntesen av N-(L-Prolyl)-β -alanin som är ett derivat av den naturligt förekommande beta-aminosyranβ -Alanine.
Löslighet Löslighet i metanol, nästan genomskinlig
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1148-11-4
Molekylformel C13H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 249.266
MDL-nummer MFCD00003170
InChI-nyckel JXGVXCZADZNAMJ-NSHDSACASA-N
Synonym z-pro-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-proline, n-carbobenzoxy-l-proline, n-cbz-l-proline, benzyloxycarbonyl-l-proline, carbobenzoxyproline, carbobenzyloxy-l-proline, carbobenzoxy-l-proline, benzyloxycarbonylproline, n-carbobenzyloxy-l-proline
PubChem CID 101987
IUPAC-namn (2S)-1-fenylmetoxikarbonylpyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER C1CC(N(C1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-proline
Smältpunkt 75 °C till 77 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 88579
Optisk rotation −60° (c=1 i ättiksyra)
Formel vikt 249.27
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.