Läs mer
N-(bensyloxikarbonyl)-L-prolin, TRC
Produktkod. 30335881
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30335881 25 g
1 options
Produktkod. 30335881 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28781025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Benzyloxycarbonyl)-L-proline
CAS 1148-11-4
Molekylformel C13H15NO4
Kvantitet 25 g
Synonym (2S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, (S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, (2S)-1,2-L-2-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-Benzyl Ester, (2S)-1-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, (2S)-1-(Benzyloxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic Acid, (S)-1-(Benzyloxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic Acid, 1-(Benzyloxycarbonyl)-L-proline, 1-Carbobenzoxy-L-proline, Benzyloxycarbonyl-L-proline, Carbobenzoxy-L-proline, Carbobenzoxy-S-proline, Carbobenzyloxy-L-proline, Cbz-L-Pro-OH, L-Cbz-Proline, N-(Carbobenzyloxy)-L-proline, N-Benzyloxycarbonyl-(S)-proline, N-Carbobenzoxy-L-proline, N-Carbobenzyloxy-(S)-proline, N-Cbz-L-proline, N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-proline
InChI formel InChI=1S/C13H15NO4/c15-12(16)11-7-4-8-14(11)13(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,15,16)/t11-/m0/s1
LEDER OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-namn (2S)-1-fenylmetoxykarbonylpyrrolidin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 249.26
Formel vikt 249.1001