Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-L-serine, 99%
Produktkod. 11419356
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419356 5 g 5g
11429356 25 g 25g
11439356 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19050.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1145-80-8 | C11H13NO5 | 239.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1145-80-8
Molekylformel C11H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 239.23
MDL-nummer MFCD00002662
InChI-nyckel GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYNA-N
Synonym z-ser-oh, n-cbz-l-serine, benzyloxycarbonylserine, z-l-serine, carbobenzyloxy-l-serine, n-carbobenzyloxy-l-serine, cbz-l-ser-oh, n-carbobenzoxy-l-serine, n-benzyloxycarbonyl-l-serine, cbz-l-serine
PubChem CID 100310
IUPAC-namn (2S)-3-hydroxi-2-(fenylmetoxikarbonylamino)propansyra
LEDER OCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-serine
Smältpunkt 117°C to 120°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2058314
Optisk rotation +6° (c=7 in Acetic Acid)
Formel vikt 239.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.