Läs mer
N-bensyloxikarbonyl-L-serinbensylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11485257
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485257 1 g 1g
11495257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22647.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21209-51-8 | C18H19NO5 | 329.352 g/mol
N-bensyloxikarbonyl-L-serinbensylester används som en byggsten i peptidsyntes och som ett biokemiskt reagens. Den används också för att syntetisera motsvarande N-bensyloxikarbonyl-O-tert-butyl-(eller dl)-serinbensylester. Vidare fungerar den som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-bensyloxikarbonyl-L-serinbensylester används som en byggsten i peptidsyntes och som ett biokemiskt reagens. Den används också för att syntetisera motsvarande N-bensyloxikarbonyl-O-tert-butyl-(eller dl)-serinbensylester. Vidare fungerar den som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21209-51-8
Molekylformel C18H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 329.352
MDL-nummer MFCD00037824
InChI-nyckel MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N
Synonym z-ser-obzl, cbz-ser-obzl, n-cbz-l-serine benzyl ester, n-z-l-serine benzyl ester, s-benzyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzoxy-l-serine benzyl ester, benzyl n-benzyloxy carbonyl-l-serinate, l-serine,n-phenylmethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, serine, n-phenylmethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, z-l-serine benzyl ester
PubChem CID 6992970
IUPAC-namn bensyl (2S)-3-hydroxi-2-(fenylmetoxikarbonylamino)propanoat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-serine benzyl ester
Smältpunkt 82°C to 84°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 329.32
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.