Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-L-tert-leucine, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15453617
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453617 250 mg 250mg
11446240 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27132.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62965-10-0
Molekylformel C14H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 265.31
MDL-nummer MFCD00137411
InChI-nyckel NSVNKQLSGGKNKB-LDGXTIHJNA-N
Synonym cbz-l-tert-leucine, s-2-benzyloxy carbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-l-tert-leucine, s-2-benzyloxycarbonylamino-3,3-dimethylbutanoic acid, cbz-tle-oh, z-tle, cbzl-l-tert-leucine
PubChem CID 9899995
LEDER CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-tert-leucine
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation −4° (c=1 in Methanol)
IUPAC-namn (2S)-3,3-dimethyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoic acid
Formel vikt 265.3
Procent renhet 99%