Läs mer
N-bensyloxikarbonyl-L-treonin, 99 %
Produktkod. 11315109
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11315109 25 g 25g
11305109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11315109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17565.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 19728-63-3 | C12H15NO5 | 253,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19728-63-3
Molekylformel C12H15NO5
Molekylvikt (g/mol) 253.25
MDL-nummer MFCD00065948
InChI-nyckel IPJUIRDNBFZGQN-SCZZXKLOSA-N
Synonym z-thr-oh, n-cbz-l-threonine, z-l-threonine, z-l-thr-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-threonine, cbz-l-threonine, n-carbobenzyloxy-l-threonine, l-threonine, n-phenylmethoxy carbonyl, benzyloxycarbonyl-l-threonine, n-benzyloxy carbonyl-l-threonine
PubChem CID 88217
IUPAC-namn (2S,3R)-3-hydroxi-2-(fenylmetoxikarbonylamino)butansyra
LEDER C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-threonine
Smältpunkt 103 °C till 105 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2335409
Optisk rotation −4,5° (c=4 i ättiksyra)
Formel vikt 253.26
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.